Argent 0,02 mg/ml fourni dans sodium citrate 2 mM, nanoparticules 20 nm (Abs. 405 nm)
Fournisseur: Thermo Scientific
J67067.AC J67067.AE
J67067.ACEA 113 EUR InStock
J67067.AC J67067.AE
Argent 0,02 mg/ml fourni dans sodium citrate 2 mM, nanoparticules 20 nm (Abs. 405 nm)
Argent
CAS No.: 7440-22-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité