Ethidium bromure 98% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J67270.14EA 830 EUR InStock
J67270.14
Ethidium bromure 98% pour la biologie moléculaire
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Point de fusion: ∼ 261 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité