1,9-Pyrazoloanthrone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J67272.MC J67272.MF
J67272.MCEA 216 EUR InStock
J67272.MC J67272.MF
1,9-Pyrazoloanthrone 99%
1,9-Pyrazoloanthrone
Purity: 99% CAS No.: 129-56-6 Molecular Formula: C14H8N2O Formula Weight: 220.23 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Yellow to brown Solubility: Soluble in DMSO at approx. 20mg/ml MDL No.: MFCD00022289
Formule: C₁₄H₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00022289
Numéro CAS: 129-56-6
EINECS: 204-955-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité