Or 95%, nanoparticules 150 nm
Fournisseur: Thermo Scientific
J67276.AC J67276.AE
J67276.ACEA 120 EUR InStock
J67276.AC J67276.AE
Or 95%, nanoparticules 150 nm
Or
Purity: 95% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Dark brown to pink MDL No.: MFCD00003436
Applications: For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
Formule: Au
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité