Or 95%, nanoparticules 20 nm OD1 (Abs. 524 nm)
Fournisseur: Thermo Scientific
J67318.AC J67318.AE
J67318.ACEA 107 EUR InStock
J67318.AC J67318.AE
Or 95%, nanoparticules 20 nm OD1 (Abs. 524 nm)
Or
Purity: 95% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red MDL No.: MFCD00003436
Applications: For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité