3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) pour l'électrophorèse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: CHAPS
J67359.09EA 314 EUR InStock
J67359.09 J67359.06 J67359.14
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) pour l'électrophorèse
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité