N-Octyle β-D-Glucopyrannoside 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
J67390.03 J67390.06 J67390.09
J67390.03EA 80.2 EUR InStock
J67390.03 J67390.06 J67390.09
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside 98+%
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Purity: 98+% CAS No.: 29836-26-8 Molecular Formula: C14H28O6 Formula Weight: 292.37 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Melting Point: 103-104° Beilstein Reference: 84118 Optical Rotation: -31° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00063288
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 103…104 °C
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité