Acide borique ≥99.5% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J67419.A1 J67419.A7 J67419.36
J67419.A1EA 112 EUR InStock
J67419.A1 J67419.A7 J67419.36
Acide borique ≥99.5% pour la biologie moléculaire
ortho-Boric acid
Purity: 99.5% min CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Physical Form: Powder Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec Beilstein Reference: 1697939 MDL No.: MFCD00011337
Formule: B(OH)₃
Point de fusion: ∼ 185 °C (dec.)
Densité: 1.435
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité