Solution de Ringer (quarter strength) standard, non tamponné
Fournisseur: Thermo Scientific
J67524.AP J67524.K2
J67524.APEA 110 EUR InStock
J67524.AP J67524.K2
Solution de Ringer (quarter strength) standard, non tamponné
Solution de Ringer (quarter strength)
Contains 147 mM sodium chloride, 4 mM potassium chloride, and 3 mM calcium chloride in endotoxin free water and sterile filtered through 0.22 micron filter.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité