Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Fournisseur: Thermo Scientific
J67591.AP J67591.K2
J67591.APEA 110 EUR InStock
J67591.AP J67591.K2
Krebs-Ringer solution, bicarbonate-buffered
Buffers Tampons de culture de tissus
Contains: 120 mM sodium chloride, 5 mM potassium chloride, 2 mM calcium chloride, 1 mM magnesium chloride, 25 mM sodium bicarbonate, and 5,5 mM D-glucose.
  • pH 7,3
  • Filtered through 0,22 micron filter
  • Prepared in 18,2 megohms water.
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité