Phosphate-buffered saline (DPBS, 1X), Dulbecco's formula, without calcium, without magnesium
Fournisseur: Thermo Scientific
J67802.AP J67802.K2
J67802.APEA 32.1 EUR InStock
J67802.AP J67802.K2
Phosphate-buffered saline (DPBS, 1X), Dulbecco's formula, without calcium, without magnesium
Buffers Tampons de culture de tissus
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00131855
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité