4-Phenylurazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L00255.06 L00255.14
L00255.06EA 38.5 EUR InStock
L00255.06 L00255.14
4-Phenylurazole ≥98%
4-Phenylurazole
Purity: 98+% CAS No.: 15988-11-1 Molecular Formula: C8H7N3O2 Formula Weight: 177.16 Melting Point: 206-210° Beilstein Reference: 163361 MDL No.: MFCD00005226
Formule: C₈H₇N₃O₂
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005226
Numéro CAS: 15988-11-1
EINECS: 240-127-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité