Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Di-tert-butyl Hydrazodiformate, Di-tert-butyl 1,2-Hydrazinedicarboxylate
L00280.06 L00280.14
L00280.06EA 61.9 EUR InStock
L00280.06 L00280.14
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98%
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 16466-61-8 Molecular Formula: C10H20N2O4 Formula Weight: 232.28 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 1794023 MDL No.: MFCD00015000
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
MW: 232,28 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015000
Numéro CAS: 16466-61-8
EINECS: 240-512-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité