1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(1-Piperidino)cyclohexene
L00335.06 L00335.14
L00335.06EA 50.5 EUR InStock
L00335.06 L00335.14
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine 97%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 2981-10-4 Molecular Formula: C11H19N Formula Weight: 165.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 120-122°/16mm Beilstein Reference: 113990 MDL No.: MFCD00014643
Formule: C₁₁H₁₉N
MW: 165,28 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (16 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00014643
Numéro CAS: 2981-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité