1-(trans-Cinnamoyl)imidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00441.06EA 72.6 EUR InStock
L00441.06
1-(trans-Cinnamoyl)imidazole 98%
1-(trans-Cinnamoyl)imidazole
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Numéro MDL: MFCD00005288
Numéro CAS: 1138-15-4
EINECS: 214-510-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité