Platine 10% sur carbone, sèche
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 50.5 EUR InStock
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platine 10% sur carbone, sèche
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité