4-Methoxybenzyl carbazate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00541.03EA 26.8 EUR InStock
L00541.03 L00541.06
4-Methoxybenzyl carbazate 97%
4-Methoxybenzyl carbazate
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196,21 g/mol
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042817
Numéro CAS: 18912-37-3
EINECS: 242-664-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité