Diethyl benzylidenemalonate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Diethyl Benzalmalonate, Benzalmalonic Acid Diethyl Ester, Benzylidenemalonic Acid Diethyl Ester
L00561.14 L00561.22
L00561.14EA 37.4 EUR InStock
L00561.14 L00561.22
Diethyl benzylidenemalonate 98%
Diethyl benzylidenemalonate
Purity: 98% CAS No.: 5292-53-5 Molecular Formula: C14H16O4 Formula Weight: 248.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Melting Point: 28-31° Boiling Point: 215-217°/30mm Beilstein Reference: 528894 MDL No.: MFCD00009149
Formule: C₁₄H₁₆O₄
MW: 248,28 g/mol
Point d'ébullition: 215…217 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1.107
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009149
Numéro CAS: 5292-53-5
EINECS: 226-137-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité