5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L00733.03 L00733.06
L00733.03EA 81.8 EUR InStock
L00733.03 L00733.06
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 88210-96-2 Molecular Formula: C11H11NO4 Formula Weight: 221.22 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 202249 MDL No.: MFCD00015459
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015459
Numéro CAS: 88210-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité