1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L00857.14EA 154 EUR InStock
L00857.14 L00857.06
1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one ≥98%
1,3-Di-2-thienyl-2-propen-1-one
Formule: C₁₁H₈OS₂
MW: 220,31 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014530
Numéro CAS: 2309-48-0
EINECS: 218-993-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité