5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Phenylpenta-2,4-dienoic acid
L01004.06 L01004.14
L01004.06EA 86.3 EUR InStock
L01004.06 L01004.14
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid ≥98%
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1552-94-9 Molecular Formula: C6H5CH=CHCH=CHCHCO2H Formula Weight: 174.20 Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 2042414 MDL No.: MFCD00014018
Formule: C₆H₅CH=CHCH=CHCHCO₂H
MW: 174,20 g/mol
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014018
Numéro CAS: 1552-94-9
EINECS: 216-298-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité