Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzyloxyphenoxyacetic acid 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L01047.09EA 84.6 EUR InStock
L01047.09
4-Benzyloxyphenoxyacetic acid 95%
4-Benzyloxyphenoxyacetic acid


Formule: C₁₅H₁₄O₄
MW: 258,28 g/mol
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014361
Numéro CAS: 38559-92-1
EINECS: 254-000-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité