1-(4-Ethylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01058.04EA 63.3 EUR InStock
L01058.04 L01058.09
1-(4-Ethylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
1-(4-Ethylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014538
Numéro CAS: 76620-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité