2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
L01081.06 L01081.14
L01081.06EA 126 EUR InStock
L01081.06 L01081.14
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran 90%, tech.
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Purity: 90% CAS No.: 50816-20-1 Molecular Formula: C13H25BrO2 Formula Weight: 293.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4770 Boiling Point: 130-132°/0.8mm Beilstein Reference: 1306644 MDL No.: MFCD00014648
Formule: C₁₃H₂₅BrO₂
Point d'ébullition: 130…132 °C (0.8 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014648
Numéro CAS: 50816-20-1
EINECS: 256-786-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité