Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dimethoxybenzylideneacetone ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L01121.14EA 232 EUR InStock
L01121.14 L01121.06
3,4-Dimethoxybenzylideneacetone ≥98%
3,4-Dimethoxybenzylideneacetone


Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014993
Numéro CAS: 15001-27-1
EINECS: 239-095-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité