2-Bromoacrylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01194.03EA 30.9 EUR InStock
L01194.03 L01194.14 L01194.06
2-Bromoacrylic acid 95%
2-Bromoacrylic acid
Formule: C₃H₃BrO₂
MW: 150,959 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Numéro MDL: MFCD00014333
Numéro CAS: 10443-65-9
EINECS: 233-928-1
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité