2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: AI-4-88
L01339.03 L01339.06
L01339.03EA 23.1 EUR InStock
L01339.03 L01339.06
2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
2-(2-Pyridyl)benzimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 1137-68-4 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 151411 MDL No.: MFCD00005586
Formule: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Point de fusion: 221…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005586
Numéro CAS: 1137-68-4
EINECS: 214-508-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité