2-Carboxycinnamic acid principalement trans 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01467.14EA 130 EUR InStock
L01467.14 L01467.06
2-Carboxycinnamic acid principalement trans 97%
2-Carboxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Point de fusion: 195…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004380
Numéro CAS: 612-40-8
EINECS: 210-308-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité