3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
L01479.MC L01479.ME
L01479.MCEA 86.7 EUR InStock
L01479.MC L01479.ME
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Purity: 98% CAS No.: 403-90-7 Molecular Formula: C9H10FNO3 Formula Weight: 199.18 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 3204804 MDL No.: MFCD00063075
Formule: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,18 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063075
Numéro CAS: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité