5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01493.14EA 455 EUR InStock
L01493.14 L01493.06
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 98%
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C5H3NO3S
MW: 157,15 g/mol
Point de fusion: 72…76 °C
Numéro MDL: MFCD00005433
Numéro CAS: 4521-33-9
EINECS: 224-850-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité