Ethyl-3-dimethylaminopropionate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01542.06 L01542.14
L01542.06EA 28.6 EUR InStock
L01542.06 L01542.14
Ethyl-3-dimethylaminopropionate 97%
Ethyl-3-dimethylaminopropionate
Purity: 97% CAS No.: 20120-21-2 Molecular Formula: (CH3)2NCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 145.20 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4190 Odour: Amine-like Boiling Point: 56-57°/12mm Beilstein Reference: 1702477 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00015166
Formule: (CH₃)₂NCH₂CH₂CO₂CH₂CH₃
MW: 145,20 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C (12 mmHg)
Densité: 0.915
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015166
Numéro CAS: 20120-21-2
EINECS: 243-524-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité