D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01564.18EA 389 EUR InStock
L01564.18 L01564.09
D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride ≥98%
D(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂·HCl
MW: 215,68 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052005
Numéro CAS: 17609-48-2
EINECS: 241-581-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité