4-Phenylbutyronitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01638.06 L01638.14
L01638.06EA 24.8 EUR InStock
L01638.06 L01638.14
4-Phenylbutyronitrile 97%
4-Phenylbutyronitrile
Purity: 97% CAS No.: 2046-18-6 Molecular Formula: C6H5(CH2)3CN Formula Weight: 145.20 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5143 Boiling Point: 129-131°/10mm Beilstein Reference: 2043002 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00001973
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,21 g/mol
Point d'ébullition: 129…131 °C (10 mmHg)
Densité: 0.976
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001973
Numéro CAS: 2046-18-6
EINECS: 218-068-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité