Dicyclopropylmethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01816.03 L01816.06
L01816.03EA 50.5 EUR InStock
L01816.03 L01816.06
Dicyclopropylmethanol 97%
Dicyclopropylmethanol
Purity: 97% CAS No.: 14300-33-5 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 99-100°/12mm Beilstein Reference: 2203215 MDL No.: MFCD00019249
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C (12 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019249
Numéro CAS: 14300-33-5
EINECS: 238-236-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité