1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01833.06 L01833.22
L01833.06EA 29.9 EUR InStock
L01833.06 L01833.22
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 26487-67-2 Molecular Formula: C8H16ClN.HCl Formula Weight: 198.14 Melting Point: 206-212° Beilstein Reference: 3680388 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00012842
Formule: C₈H₁₆ClN
Point de fusion: 206…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012842
Numéro CAS: 26487-67-2
EINECS: 247-733-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité