5,6-Dihydrouracil 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Dihydrouracil
L01918.03 L01918.06
L01918.03EA 44.2 EUR InStock
L01918.03 L01918.06
5,6-Dihydrouracil 97%
5,6-Dihydrouracil
Purity: 97% CAS No.: 504-07-4 Molecular Formula: C4H6N2O2 Formula Weight: 114.10 Melting Point: 278-280° Beilstein Reference: 112496 MDL No.: MFCD00006029
Formule: C₄H₆N₂O₂
MW: 114,10 g/mol
Point de fusion: 278…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006029
Numéro CAS: 504-07-4
EINECS: 207-982-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité