5,6-Dihydro-5-methyluracil ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L01996.14 L01996.06
L01996.14EA 146 EUR InStock
L01996.14 L01996.06
5,6-Dihydro-5-methyluracil ≥98%
5,6-Dihydro-5-methyluracil
Purity: 98+% CAS No.: 696-04-8 Molecular Formula: C5H8N2O2 Formula Weight: 128.13 Melting Point: 263-265° Beilstein Reference: 81983 MDL No.: MFCD00023159
Formule: C₅H₈N₂O₂
MW: 128,13 g/mol
Point de fusion: 263…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023159
Numéro CAS: 696-04-8
EINECS: 211-787-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité