2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Tosylacetic acid
L02102.06 L02102.14
L02102.06EA 111 EUR InStock
L02102.06 L02102.14
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid 98%
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 3937-96-0 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 2331311 MDL No.: MFCD00021764
Formule: C₉H₁₀O₄S
MW: 214,24 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021764
Numéro CAS: 3937-96-0
EINECS: 223-518-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité