1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L02212.03 L02212.06
L02212.03EA 37.4 EUR InStock
L02212.03 L02212.06
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 19012-03-4 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 121302 MDL No.: MFCD00014570
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014570
Numéro CAS: 19012-03-4
EINECS: 242-750-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité