Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L02218.14EA 103 EUR InStock
L02218.14 L02218.22
Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Cyclopropyl phenyl ketone
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C
Densité: 1,06
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001294
Numéro CAS: 3481-02-5
EINECS: 222-458-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité