1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02570.14 L02570.22
L02570.14EA 50.2 EUR InStock
L02570.14 L02570.22
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Purity: 90% CAS No.: 13528-93-3 Molecular Formula: C6H16Cl2Si2 Formula Weight: 215.27 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 34-40° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1920141 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00000505
Formule: C₆H₁₆Cl₂Si₂
Point d'ébullition: 198…200 °C
Point de fusion: 34…40 °C
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000505
Numéro CAS: 13528-93-3
EINECS: 236-871-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité