Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Pentafluorophenyl)ethanol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L02610.09EA 61.8 EUR InStock
L02610.09
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 96%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol


Formule: C₈H₅F₅O
MW: 212,12 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004510
Numéro CAS: 830-50-2
EINECS: 212-597-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité