Dimethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L02840.09EA 136 EUR InStock
L02840.09 L02840.18 L02840.04
Dimethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Dimethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Formule: C₁₁H₁₂NO₅P
MW: 269,19 g/mol
Point de fusion: 115…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015464
Numéro CAS: 28447-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité