Dicyclopentadiene diepoxide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Octahydro-1aH-2,4-methanoindeno[1,2-b:5,6-b']bis(oxirene)
L02940.06 L02940.14
L02940.06EA 58.7 EUR InStock
L02940.06 L02940.14
Dicyclopentadiene diepoxide 98%
Dicyclopentadiene diepoxide
Purity: 99% CAS No.: 81-21-0 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Odour: Odourless Melting Point: 185-189° Boiling Point: 120°/10mm subl. Beilstein Reference: 112743 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00077209
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 326 °C
Point de fusion: 185…189 °C
Densité: 1.331
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077209
Numéro CAS: 81-21-0
EINECS: 201-334-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité