Pentamethylene sulphide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Thiane, Tetrahydro-2H-thiopyran
L03063.03 L03063.06
L03063.03EA 33.8 EUR InStock
L03063.03 L03063.06
Pentamethylene sulphide 98%
Pentamethylene sulphide
Purity: 98% CAS No.: 1613-51-0 Molecular Formula: C5H10S Formula Weight: 102.20 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.5060 Odour: Unpleasant Boiling Point: 140-142° Beilstein Reference: 102437 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00006662
Formule: C₅H₁₀S
MW: 102,20 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C
Densité: 0.988
Point d'éclair: 21 °C (69 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006662
Numéro CAS: 1613-51-0
EINECS: 216-561-1
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité