(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03211.22EA 27.6 EUR InStock
L03211.22 L03211.36
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 96%
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 201…202 °C
Point de fusion: 37…44 °C
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003760
Numéro CAS: 2217-02-9
EINECS: 216-639-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité