Methylsulphonylacetonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methanesulphonylacetonitrile, Cyanomethylsulphonylmethane, 2-(Methylsulphonyl)acetonitrile
L03280.09 L03280.18
L03280.09EA 83.1 EUR InStock
L03280.09 L03280.18
Methylsulphonylacetonitrile ≥98%
Methylsulphonylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2274-42-2 Molecular Formula: C3H5NO2S Formula Weight: 119.14 Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 969929 MDL No.: MFCD00014743
Formule: C₃H₅NO₂S
MW: 119,14 g/mol
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014743
Numéro CAS: 2274-42-2
EINECS: 218-888-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité