N,N'-Dibenzylethylenediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N1,N2-Dibenzylethane-1,2-diamine, DBED
L03540.14 L03540.22
L03540.14EA 47.3 EUR InStock
L03540.14 L03540.22
N,N'-Dibenzylethylenediamine 97%
N,N'-Dibenzylethylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 140-28-3 Molecular Formula: C16H20N2 Formula Weight: 240.35 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 184-186°/2mm Beilstein Reference: 786668 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00004771
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 1.025
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004771
Numéro CAS: 140-28-3
EINECS: 205-408-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1064
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité