2',3'-O-Isopropylideneuridine
Fournisseur: Thermo Scientific
L03686.06EA 123 EUR InStock
L03686.06 L03686.03 L03686.14
2',3'-O-Isopropylideneuridine
2',3'-O-Isopropylideneuridine
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₆
MW: 284,268 g/mol
Point de fusion: 165…166 °C
Numéro MDL: MFCD00034509
Numéro CAS: 362-43-6
EINECS: 206-647-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité