Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L03698.03EA 40.5 EUR InStock
L03698.03
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone 97%
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone


Formule: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,23 g/mol
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039692
Numéro CAS: 17537-64-3
EINECS: 241-532-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité